Principaux documents
Y0002266
Zidovudine for system suitability A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
10 MG
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
107,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.24
Beilstein:
3595791
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
zidovudine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
113-115 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Zidovudine for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable