Y0002175
Olanzapine embonate monohydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, hydrate (1:1:1)
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
olanzapine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]5c6c(cc5C)C(=Nc8c(cccc8)N6)N7CCN(CC7)C.Oc1c(c4c(cc1C(=O)O)cccc4)Cc2c3c(cc(c2O)C(=O)O)cccc3.O
InChI
1S/C23H16O6.C17H20N4S.H2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3;1H2
Clé InChI
ZIMCQJVMPKQQPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3