Y0002152
Mercaptopurine impurity D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6,6′-Dithiodi-9H-purine
160,00 €
About This Item
160,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
mercaptopurine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(Sc3ncnc4nc[nH]c43)c1ncnc2nc[nH]c21
InChI
1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18)
Clé InChI
ULNKLXSTZWVSJH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3