Y0002143
Sennoside B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
160,00 €
About This Item
160,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
sennosides
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@H]4c5cccc(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(cc(O)c8C(=O)c23)C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25-,26+,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42?/m1/s1
Clé InChI
IPQVTOJGNYVQEO-OVYIKYHGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable