Y0002115
Benserazide for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Benserazide hydrochloride, DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Famille d'API
benserazide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Clé InChI
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DDC(1644)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable