Y0002110
Infliximab BRP
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Infliximab
257,00 €
About This Item
257,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
infliximab
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable