Principaux documents
Y0002090
Regorafenib monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide monohydrate
120 MG
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
120 MG
150,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H15ClF4N4O3 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.83
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
regorafenib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)F)Cl.O
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
Clé InChI
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable