Y0002072
Dexamfetamine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dexamfetamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
Clé InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Brain, Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable