Y0002037
Chlorobutanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorobutanol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C
InChI
1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Clé InChI
OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable