Principaux documents
SU860155
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
beige silicon liner
blue polypropylene screw cap (open-top)
Caractéristiques
UltraBond
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1 × 1000 ea (SU860155)
Disponibilité
not available in USA
Épaisseur
1.3 mm
Raccords
for 9 mm (short thread)