SU860094
Capsules à sertir pour SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
Caractéristiques
closure type crimp seal
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Septum, diam. × épaisseur
11 mm × 1.3 mm
Raccords
thread for 11 mm