Principaux documents
SU860014
Supelco
Capsules à sertir avec septum PTFE/Butyle (Pharma-Fix)
gold steel seal (magnetic), open center, 8mm opening, seal diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.0 mm × 5 mil, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
Caractéristiques
open center 8mm opening
Dureté
50 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Joint, diam. × épaisseur totale × épaisseur du PTFE
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
Compatibilité
for use with CPI CombiPAL