Principaux documents
SAAR4123900
sulfate de magnésium
dry, uniLAB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Forme
dry
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4123900EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable