Principaux documents
SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Kovacs Indole Reagent,
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
Température de stockage
2-8°C
Application
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
110.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.5 °C - closed cup