Principaux documents
SAAR1863040
Éther diéthylique
univAR
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Gamme de produits
univAR
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Limite d'explosivité
36.5 %
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany