Principaux documents
SAAR1122720
Chlorure d′ammonium
univAR
Synonyme(s) :
Salmiac
About This Item
Formule linéaire :
NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.49
Beilstein:
4371014
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
1.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 160.4 °C)
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany