Principaux documents
PS611
Tetrachlorvinphos
analytical standard
Synonyme(s) :
Stirofox
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9Cl4O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.96
Beilstein:
1890909
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-611
Pf
97-98 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES 
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Clé InChI
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves