PS605
Dibrom®
analytical standard
Synonyme(s) :
Naled
About This Item
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 250 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-605
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
Clé InChI
BUYMVQAILCEWRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)