PS306
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique
analytical standard
Synonyme(s) :
2,4-DB
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
pkg of 250 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-306
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
118-120 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable