PS2044-250MG
Thidiazuron
Synonyme(s) :
Thidiazuron
About This Item
Conditionnement
ampule of 250 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-2044
Chaîne SMILES
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Clé InChI
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N