Principaux documents
PS2021
TCMTB
analytical standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 10 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-2021
Application(s)
agriculture
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable