PHR9287
Spermidine trihydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
257-259 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Clé InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable