PHR9247
Cyclopentylphenylacetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Cyclopentyl-2-phenylacetic acid, Glycopyrronium Bromide impurity K (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
98-100 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-13(15)12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
BCJIDGDYYYBNNB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable