Principaux documents
PHR9184
Supelco
Diphenyl ether
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Oxydibenzene, Propofol impurity I (PhEur), Diphenyl oxide, Phenyl ether
50 MG
307,00 €
307,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 MG
307,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Beilstein:
1364620
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
307,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>5.86 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
1144 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
1.5 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
Pf
25-27 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup