PHR9097
4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Fexofenadine impurity G (PhEur), 2-[4-[-4-[4-(Diphenylmethylidene)piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid, Fexofenadine Olefin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(C)(C)C(C=C1)=CC=C1C(O)CCCN(CC2)CCC2=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable