PHR9078
3-Phenylpyrazin-2-ol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Ampicillin impurity H (PhEur), 3-Phenyl-1H-pyrazin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=NC=CN=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
SYPKOIOSVWYKHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)