PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
301,00 €
About This Item
301,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable