Principaux documents
PHL89735
Eugenol methyl ether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Eugenol methyl ether, 4-Allylveratrole, Chavibetol methyl ether, Methylchavibetol, Veratrole methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
PHL89735-100MG
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
PHL89735-100MG
132,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Beilstein:
1910871
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
254-255 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Conditionnement
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis cinnamomum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup