Principaux documents
PHL89672
Ganoderic acid F
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(12β)-12-(Acetyloxy)-3,7,11,15,23-pentaoxolanost-8-en-26-oic acid
10 MG
604,00 €
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
604,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H42O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O([C@H]1[C@]2([C@](C3=C([C@@]4([C@H](C(C(=O)CC4)(C)C)CC3=O)C)C1=O)(C(=O)C[C@@H]2[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)C)C)C(=O)C
Clé InChI
BWCNWXLKMWWVBT-AIMUVTGPSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable