Documents
PHL89588
Bulleyaconitine A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
((1-α,6-α,14-α,16-β)-8-(acetyloxy)-20-ethyl-13-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-14-yl)(4-methoxyphenyl)-methanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H49NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
627.76
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@]12[C@@H](OC)C[C@]3(OC(C)=O)C4[C@H](OC)C5[C@@]6(OC)CC[C@H](OC)C5(C4N(CC)C6)[C@H](C2)C3[C@H]1C(C7=CC=C(OC)C=C7)=O
InChI
1S/C34H47NO9/c1-8-35-17-31(43-7)14-13-22(40-4)34-21-15-32(38)23(41-5)16-33(44-18(2)36,26(30(34)35)28(42-6)29(31)34)24(21)25(32)27(37)19-9-11-20(39-3)12-10-19/h9-12,21-26,28-30,38H,8,13-17H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24?,25+,26?,28+,29?,30?,31-,32+,33-,34?/m1/s1
Clé InChI
XJZURQIFQOUENB-YKXAAOLFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)