Principaux documents
PHL89577
Baicalein
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5,6,7-Trihydroxyflavone
10 MG
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
235,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Beilstein:
272683
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
256-271 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Clé InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable