Principaux documents
PHL89569
Asiatic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2α,23-Dihydroxyursolic acid, Dammarolic acid, NSC 166063
10 MG
382,00 €
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
382,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H48O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
325-330 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Starting material for asiatic acid derivative synthesis for use as:
  • Anticancer agents
  • Glycogen phosphorylase inhibitors
  • Hepatoprotectants
Actions biochimiques/physiologiques
Asiatic acid is commonly used in wound healing. Asiatic acid has antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective properties.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable