Principaux documents
PHL89377
Astragaloside IV
phyproof® Reference Substance
10 MG
504,00 €
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
504,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H68O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
784.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
504,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
295-296 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]47CC[C@]23C)O[C@@H]8OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C41H68O14/c1-35(2)24(54-33-29(48)26(45)20(44)17-51-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)31(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)19(43)15-38(37,6)23(40)14-21(32(35)41)52-34-30(49)28(47)27(46)22(16-42)53-34/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34+,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
Clé InChI
QMNWISYXSJWHRY-YLNUDOOFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-inflammatory.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiao Shao et al.
Molecular and cellular biochemistry, 476(4), 1783-1795 (2021-01-14)
Non-coding RNAs (ncRNAs) have shown to act as crucial mediators in atherosclerosis (AS) development. The purpose of our study was to explore the role of Astragaloside IV (ASV) and circular RNA_0000231 (circ_0000231) in AS using AS cell model. 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide