Principaux documents
PHL89269
Ruscogenin/Neoruscogenin mixture
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Neoruscogenin/Ruscogenin mixture
10 MG
242,00 €
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
242,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
COA includes %-HPLC composition of Neoruscogenin and Ruscogenin. Exact quantitative content of the two compounds is not given as no comparison to single primary reference substances was made. This mixture is thus recommended for qualitative purposes only.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable