Principaux documents
PHL89223
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Royal jelly acid
10 MG
532,00 €
532,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
532,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
532,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(/C=C/CCCCCCCO)=O
InChI
1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+
Clé InChI
QHBZHVUGQROELI-SOFGYWHQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable