Principaux documents
PHL86415
(+)-Praeruptorin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m0/s1
Clé InChI
XGPBRZDOJDLKOT-NXIDYTHLSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable