Principaux documents
PHL86209
Panduratin A
phyproof® Reference Substance
5 MG
283,00 €
283,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
283,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.51
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
283,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(OC)=CC(O)=C1C([C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(C)=CC[C@@]2([H])C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Clé InChI
LYDZCXVWCFJAKQ-ZFGGDYGUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable