Principaux documents
PHL85769
Rebaudioside J
phyproof® Reference Substance
5 MG
477,00 €
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
477,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H80O27
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1113.15
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
477,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
C=C1[C@@]2(O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6(C1)CC[C@]7([H])[C@@](C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C
Description générale
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3