Principaux documents
PHL85765
Prudomestin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,5,7-Trihydroxy-4′,8-dimethoxyflavone, Herbacetin 4′,8-dimethyl ether
10 MG
771,00 €
771,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
771,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
771,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3