Principaux documents
PHL85745
Glucocapparin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Potassium methylglucosinolate
5 MG
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
352,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14KNO9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO9S2/c1-3(9-18-20(14,15)16)19-8-7(13)6(12)5(11)4(2-10)17-8/h4-8,10-13H,2H2,1H3,(H,14,15,16)/b9-3+
Clé InChI
UBTOEGCOMHAXGV-YCRREMRBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable