Principaux documents
PHL85721
Avenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-p-Coumaroylanthranilic acid, Avenanthramide 1p, Dianthramide P
10 MG
452,00 €
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
452,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.28
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H13NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-10,18H,(H,17,19)(H,20,21)/b10-7+
Clé InChI
INBHLTYBRKASIZ-JXMROGBWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable