Principaux documents
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
5 MG
503,00 €
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
503,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C4[C@@H]2C(=CC4=O)CO)C)OC(=O)Cc3ccc(cc3)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3