Principaux documents
PHL84768
Curzerene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Isofuranogermacrene, Isogermafurene, Neocurzerene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.32
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable