Principaux documents
PHL84260
Soyasaponin Ba
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Soyasaponin M2, Soyasaponin V
10 MG
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
552,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H78O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
959.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]7([C@@H](CC(C[C@H]7O)(C)C)C6=CC5)C)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
Clé InChI
WFRQIKSNAYYUJZ-BKQVBUAGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3