PHL84232
Lancerin
phyproof® Reference Substance
552,00 €
About This Item
552,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(cc4)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O10/c20-5-11-15(25)16(26)17(27)19(29-11)13-9(23)4-8(22)12-14(24)7-3-6(21)1-2-10(7)28-18(12)13/h1-4,11,15-17,19-23,25-27H,5H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
Clé InChI
JUZGXATTXYZBGK-HBVDJMOISA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable