Principaux documents
PHL84102
Riddelliine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Riddelline
5 MG
376,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
376,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,14-15,20,23H,2,5-10H2,1H3/b12-3-/t14-,15-,18-/m1/s1
Clé InChI
SVCNNZDUGWLODJ-RAYFHMIRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3