Principaux documents
PHL84049
Convolvine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-Demethylconvolamine, O-Methyl N-demethylphyllalbine, Norconvolamine, Veratroylnortropine
10 MG
604,00 €
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
604,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C16H21NO4/c1-19-14-6-3-10(7-15(14)20-2)16(18)21-13-8-11-4-5-12(9-13)17-11/h3,6-7,11-13,17H,4-5,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
HDLNHIIKSUHARQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3