Principaux documents
PHL84037
Rescinnamine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Methyl reserpate 3,4,5-trimethoxycinnamic acid ester, Reserpinine
10 MG
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
377,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H42N2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
634.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N21[C@H](C[C@H]5[C@@H](C2)C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)OC(=O)\C=C\c6cc(c(c(c6)OC)OC)OC)c3[nH]c4c(c3CC1)ccc(c4)OC
InChI
1S/C35H42N2O9/c1-40-21-8-9-22-23-11-12-37-18-20-15-29(46-30(38)10-7-19-13-27(41-2)33(43-4)28(14-19)42-3)34(44-5)31(35(39)45-6)24(20)17-26(37)32(23)36-25(22)16-21/h7-10,13-14,16,20,24,26,29,31,34,36H,11-12,15,17-18H2,1-6H3/b10-7+/t20-,24+,26-,29-,31+,34+/m1/s1
Clé InChI
SZLZWPPUNLXJEA-QEGASFHISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3