Documents
PHL83895
Polygalaxanthone III
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H28O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.48
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C25H28O15/c1-36-12-2-8-11(3-9(12)27)39-13-4-10(28)15(19(31)16(13)17(8)29)22-21(33)20(32)18(30)14(40-22)5-37-24-23(34)25(35,6-26)7-38-24/h2-4,14,18,20-24,26-28,30-35H,5-7H2,1H3/t14-,18-,20?,21-,22?,23+,24-,25-/m1/s1
Clé InChI
LLJUCXMVRPAONX-OHYANVNISA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)