Principaux documents
PHL83893
Pogostone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-6-methyl-3-(4-methyl-1-oxopentyl)-2H-pyran-2-one, Dhelwangin
10 MG
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
352,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1[c](c(c(cc1C)O)C(=O)CCC(C)C)=O
InChI
1S/C12H16O4/c1-7(2)4-5-9(13)11-10(14)6-8(3)16-12(11)15/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AJFJTORMMHWKFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable